Principaux documents
19936
Supelco
L-Citrulline
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
(S)-2-Amino-5-ureidopentanoic acid, L-2-Amino-5-ureidovaleric acid
10 MG
74,90 €
74,90 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
74,90 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H13N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.19
Beilstein:
1725416
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.24
74,90 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N[C@@H](CCCNC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1
Clé InChI
RHGKLRLOHDJJDR-BYPYZUCNSA-N
Description générale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable