19144-U
Paquet de 6 aiguilles 26s ga 2 po, Pt5 2,5 uL-100 mL
needle size 26s ga, needle L 51 mm (2 in.), volume 2.5-100 μL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
cone tip, side port stainless steel needle
Taille de l'aiguille
26s ga
Caractéristiques
removable needle cone tip (side port)
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 7784-07
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
2.5-100 μL
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable