Principaux documents
19132-U
Paquet de 6 aiguilles 26 ga 2 po, Pt2 2,5 uL-100 mL
needle size 26 ga, needle L 51 mm (2 in.), stainless steel needle
Synonyme(s) :
Aiguilles Hamilton® pour seringues RN
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
Matériaux
stainless steel needle
Taille de l'aiguille
26 ga
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 7758-04
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
2.5-100 μL
Compatibilité
for use with 2.5μL-100μL syringe
Description générale
Hamilton needles are manufactured from 304 stainless steel. The standard needle length is 2″ / 51 mm. Small Hub Removable (RN) needles are used with removable (RN)-style syringes.
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable