Principaux documents
150691
Supelco
Sodium thiosulfate solution
0.1 M, for 3S adapter technology
About This Item
Formule linéaire :
Na2S2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352305
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Redox Reactions
Concentration
0.0992-0.1008 M
0.1 M
Technique(s)
titration: suitable
Volume
1 L
1000 mL
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Description générale
3S - Safe, Smart, Secure
An intelligent packaging solution protected with originality seal.
Reagent information is transferred via RFID from reagent bottle to titrator.
3S reagents are compatible only with the Metrohm Omnis titration platform.
Please see here SigmaAldrich.com/3S
Autres remarques
Once the bottle is opened, storage time is limited.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable