Principaux documents
13340-U
Supelco
Dowex Monosphere 650C UPW hydrogen form
bucket of 1000 g
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
41115710
Nomenclature NACRES :
SB.52
Description
cross-linkage 8%
Forme
beads
Qualité
purified 650C
Conditionnement
bucket of 1000 g
Paramètres
150 °C max. temp.
Humidité
46-51%
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
styrene divinylbenzene (gel)
Groupe de la matrice active
sulfonic acid functional group
Taille des particules
21-25 mesh
600-700 μm std dev
pH de fonctionnement
0-14
Capacité
2.0 meq/mL by wetted bed volume
Technique de séparation
cation exchange
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
Clé InChI
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Dowex Monosphere 650C is a strong basic cation exchange gel resin with sulfonic acid as functional group. Esterification of acetic acid with propyl alcohol over heterogeneous catalyst, Dowex Monosphere 650C, has been reported.
Application
Résine échangeuse de cations fortement acide pour la déminéralisation de l′eau ultra-pure; répond aux exigences de la réglementation FDA 21 CFR 173.25.
Dowex Monosphere 650C UPW hydrogen form packed column was used in flow based ammonia gas analyzer.
Propriétés physiques
Couleur: claire à jaune-brun
Odeur: nulle à légère
Aspect: fines billes translucires à opaques.
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable