Principaux documents
06744
Supelco
Butocarboximsulfoxide
reference material
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H14N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
reference material
Essai
≥97.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CNC(=O)O\N=C(/C)C(C)S(C)=O
InChI
1S/C7H14N2O3S/c1-5(6(2)13(4)11)9-12-7(10)8-3/h6H,1-4H3,(H,8,10)/b9-5+
Clé InChI
RCTCYOQIGNPQJH-WEVVVXLNSA-N
Description générale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable