Principaux documents
04357
Supelco
Diclobutrazol
reference material
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H19Cl2N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
reference material
Essai
≥94.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)C(O)C(Cc1ccc(Cl)cc1Cl)n2cncn2
InChI
1S/C15H19Cl2N3O/c1-15(2,3)14(21)13(20-9-18-8-19-20)6-10-4-5-11(16)7-12(10)17/h4-5,7-9,13-14,21H,6H2,1-3H3
Clé InChI
URDNHJIVMYZFRT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>212.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 100 °C