Documents
01344
Supelco
Dodemorph
reference material
Synonyme(s) :
4-Cyclododecyl-2,6-dimethylmorpholine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H35NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.48
Numéro Beilstein :
511312
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
reference material
Description
mixture of isomers (~60% cis and ~40% trans)
Pureté
≥98.0% (sum of isomers, GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC1CN(CC(C)O1)C2CCCCCCCCCCC2
InChI
1S/C18H35NO/c1-16-14-19(15-17(2)20-16)18-12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-18/h16-18H,3-15H2,1-2H3
Clé InChI
JMXKCYUTURMERF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
Organes cibles
Liver
Risques supp
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable