ZRB2714
Anti-TrkB Antibody, clone 3E18 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
BDNF/NT-3 growth factors receptor;EC:2.7.10.1;GP145-TrkB;Trk-B;Neurotrophic tyrosine kinase receptor type 2;TrkB tyrosine kinase;Tropomyosin-related kinase B
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3E18, recombinant monoclonal
Description
3E18 Clone
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 93.45 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
human, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
monkey
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
Extracellular domain
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NTRK2(4915)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Immunocytochemistry in Neuro 2A cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected TrkB in Neuro 2A cells.
Tested applications
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound TrkB peptide a KD of 1.6 x 10-6 in an affinity binding assay.
Enzyme Immunoassay Analysis (ELISA): Serial of dilutions of this antibody detected recombinant human TrkB.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Immunocytochemistry in Neuro 2A cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected TrkB in Neuro 2A cells.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1