ZRB1966
Anti-Cre Recombinase Antibody, clone 1J11 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Recombinase cre
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1J11, recombinant monoclonal
Description
1J11 Clone
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 38.54 kDa
observed mol wt ~40 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
bacteria
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
N-terminal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
bacterial ... LacZ(945006)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting with recombinant Cre Recombinase.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected His/T7 tagged recombinant Cre Recombinase expressed in E.coli.
Tested applications
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Cre Recombinase peptide with a KD of 7.8 x 10-7 in an affinity binding assay.
Enzyme Immunoassay Analysis (ELISA): Serial dilutions from a representative lot detected recombinant Cre Recombianase.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting with recombinant Cre Recombinase.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected His/T7 tagged recombinant Cre Recombinase expressed in E.coli.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable