ZRB1523
Anti-CACNG8/TARP γ8 Antibody, clone 1K4 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Voltage-dependent calcium channel gamma-8 subunit (UniProt: Q8WXS5; also known as Neuronal voltage-gated calcium channel gamma-8 subunit, Transmembrane AMPAR regulatory protein gamma-8, TARP gamma-8
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1K4, recombinant monoclonal
Description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 43.31 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
human, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse, bovine, feline, monkey
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
N-terminal half
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CACNG8(59283)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in rat cerebral cortex tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis (IHC(P)): A 1:100 dilution of this antibody detected CACNG8/TARP in rat cerebral cortex tissue sections.
Tested applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected CACNG8/TARP 8 in SH-SY5Y cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg from a representative lot detected CACNG8/TARP 8 in one million SHSY5Y cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in rat cerebral cortex tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis (IHC(P)): A 1:100 dilution of this antibody detected CACNG8/TARP in rat cerebral cortex tissue sections.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable