ZRB1337
Anti-SOX-11 Antibody, clone 1F16 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
![Enhanced Validation antibodies are tested to ensure reproducibility, specificity, and performance using our enhanced validation strategies enhanced validation](/static/enhanced_validation_badge.png)
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1F16, recombinant monoclonal
Description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 46.68 kDa
observed mol wt ~80 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
bovine, porcine, horse, monkey
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
N-terminal half
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting with recombinant human SOX-11.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected recombinant human SOX-11.
Tested applications
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound SOX11 with a KD of 1 x 10-12 in an affinity binding assay.
ELISA Analysis: A representative lot detected recombinant human SOX-11 protein in ELISA application. proteins.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected SOX-11 in NTERA2 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable