Principaux documents
Z763993
StripSpin 12 mini centrifuge adapter
fits 0.5 mL tubes, pack of 8 ea
Synonyme(s) :
strip spin adapter, mini centrifuge adapter
8 EA
38,20 €
38,20 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
8 EA
38,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.22
38,20 €
Check Cart for Availability
Caractéristiques
Holds 0.5 mL tubes
Conditionnement
pack of 8 ea
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific C1008-A5-8
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with MC-12 High Speed Microcentrifuge
for use with MC-24 High Speed Microcentrifuge
for use with myFuge 12 Mini Centrifuge
for use with myFuge 5 MicroCentrifuge
for use with myFuge Mini Centrifuge
Catégories apparentées
Description générale
adapter to fit 0.5 mL tubes in Benchmark SrtipSpin centrifuge.