Z744267
Wilmad® Suprasil® Aqueous Cell
volume 150 μL, pack of 1
Synonyme(s) :
EPR aqueous cell, aqueous cell
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Wilmad WG-812-Q
Volume
150 μL
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- 0.3 mm Sample space prevents the absorbtion of microwave energy.
- Recommeded for EPR requiring critical coupling