Z744122
Freezer box
W × L 3 in. × 3 in., without dividers
Synonyme(s) :
freezer container, freezer storage, storage container
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
white
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Diversified Biotech FRSB-5000
Technique(s)
cryopreservation: suitable
Larg. × L
3 in. × 3 in.
Catégories apparentées
Description générale
Application
Certificats d'analyse (COA)