Z741690
Sartorius low-retention pipette tips
volume range 2-120 μL, rack
About This Item
Matériaux
colorless
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNase free
RNase free
barrier
endotoxin free
low retention
Conditionnement
pack of 960 ea (Racked)
Fabricant/nom de marque
Sartorius LH-LF790101
Volume maximum
120 μL
Gamme de volumes
2-120 μL
Type de liaison
(liquid-repellent surface)