Z740447
Eppendorf® Reference® 2 Variable Volume Pipettor
volume - 0.1–2.5 μL, 0.5–10 μL, 10–100 μL, 100–1,000 μL, pack of 4 ea
Synonyme(s) :
Eppendorf Variable Volume Pipette
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
electronic: no
single-channel
Conditionnement
pack of 4 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 2231302001
Plage de mesure du volume
0.1-2.5 μL
0.5-10 μL
10-100 μL
100-1000 μL
Volume
1000 μL
Application(s)
PFAS testing
Description générale
These levels of security make the Reference 2 ideal for use with precious liquids, or in any application requiring extremely high levels of accuracy. When there can be no compromise on quality and reproducability, Eppendorf′s new Reference 2 is an ideal instrument for these liquid handling applications.
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.