Documents
Z740237
Supelco
TLC Plastic Sheets
L × W 20 cm × 20 cm, PEI-cellulose, matrix, binder, not applicable, fluorescent indicator
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NC.07
Matériaux
PEI-cellulose, matrix
plastic support
Niveau de qualité
Caractéristiques
binder not applicable
fluorescent indicator
Conditionnement
pkg of 25 ea
Fabricant/nom de marque
EMD Millipore® 1.05579.0001
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × l
20 cm × 20 cm
Épaisseur de la couche
N/A
Taille des particules
10-12 μm
Dimension de pores
60 Å medium pore diameter
Informations légales
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany