Z694681
3D Biotek replacement bioreactor chambers kit
with 6 well diameter size, includes pusher (1), chambers (4), and O-rings (44)
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
none polycaprolactone (PCL) plate
square clear wells
Stérilité
sterile
Fabricant/nom de marque
3D Biotek 3DB-10-04-06P
Taille
6 wells
Couleur
none