Principaux documents
Z645494
Nichiryo pipette tips
maximum volume 1000 μL, universal, sterile
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.01
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
colorless
Stérilité
sterile
Caractéristiques
barrier: no
Conditionnement
pack of 1000 ea (10 racks of 100 tips)
Fabricant/nom de marque
Nichiryo BMT-LRS
Disponibilité
not available in (France)
Volume maximum
1000 μL
Caractéristiques et avantages
  • RNase and DNase free
  • Fits most pipettes
  • Premium packaging featuring stand-up and puncture-resistant bags
  • Racked tips are offered in both hinged and lift-off tops
Autres remarques
Browse all pipette tips