Z637238
Edisonite™ universal detergent
weight 5 kg
136,00 €
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
About This Item
136,00 €
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Produits recommandés
Description
pulverized detergents
Fabricant/nom de marque
BRAND 44205
Technique(s)
protein quantification: suitable
Poids
5 kg
Description générale
Ingredients: Special phosphates, surfactants, emulsifying agents, auxiliary agents.
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable