Principaux documents
Z600695
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Extended Range Quartz Glass, spectral range 200-3,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 3,500 μL
1 EA
257,00 €
257,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EA
257,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.32
257,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Matériaux
Suprasil® 300 quartz
Description
2 polished windows
Fabricant/nom de marque
Hellma 110-QX
Paramètres
200-3,500 nm spectral range
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × l × P
46 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Volume de la chambre
3,500 μL
Longueur du trajet optique
10 mm
Méthode de détection
photometric
Description générale
with PTFE stopper
Conditionnement
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informations légales
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.