Principaux documents
Z374601
Eppendorf® Combitips® Plus
maximum volume 1.0 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Matériaux
colorless
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
barrier: no
Conditionnement
pack of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 0030 069.234
Eppendorf® 022266209
Volume maximum
1.0 mL
Description générale
Snaps securely into Multipette pipette. Tips are not autoclavable.
Informations légales
Combitips is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG