Principaux documents
Z332992
Sigma-Aldrich
BRAND® pipette tips, Tip-Set, non-sterile
volume range 2-200 μL
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Gamme de volumes:
2-200 μL
Stérilité:
non-sterile
Caractéristiques:
autoclavable
barrier: no
DE-M marking
Conditionnement:
rack of 96
Fabricant/nom de marque:
BRAND 712305
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
colorless tip
yellow rack
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
autoclavable
barrier: no
DE-M marking
Conditionnement
rack of 96
Fabricant/nom de marque
BRAND 712305
Gamme de volumes
2-200 μL
Description générale
Plastibrand Pipettenspitzen werden unter Reinraumbedingungen hergestellt und sind konformitätsbescheinigt, autoklavierbar bei 121°C, aus hochreinem PP. Getestet für BRAND, Eppendorf®, Gilson® und Labsystems, passend auch für viele andere Pipetten.
Autres remarques
Browse all pipette tips
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG