Principaux documents
Z331171
Lenz® dropping funnel with pressure equalizing arm
capacity 250 mL, joint: ST/NS 29/32, glass key
2 EA
216,00 €
216,00 €
Date d'expédition estimée le20 mai 2025
Changer de vue
2 EA
216,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
216,00 €
Date d'expédition estimée le20 mai 2025
Matériaux
cylindrical
glass key
Joint
joint: ST/NS29/32
Caractéristiques
graduated
Fabricant/nom de marque
Lenz 4.3549.14
Capacité
250 mL
Taille de l'alésage du bouchon du robinet d'arrêt
2.5 mm
Catégories apparentées
Description générale
Discharge tube with standard ground cone and drip tip.
Informations légales
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH