Z329525
BRAND® volumetric flask, PP
volume 50 mL, accuracy: 0.12 mL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Joint
joint ST/NS neck10/19
joint ST/NS10/19
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class B DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type PP Stopper
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
BRAND
Plage de mesure du volume
50 mL, accuracy: 0.12 mL
Hauteur
146 mm
Capacité
50 mL