Principaux documents
Z329401
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, triangular
L 80 mm, bar diam. 16 mm
10 EA
152,00 €
152,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Changer de vue
10 EA
152,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103806
Nomenclature NACRES :
NB.72
152,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Matériaux
triangular PTFE-coated
Conditionnement
pack of 10
Fabricant/nom de marque
BRAND 137826
Longueur
80 mm
Diam. de la barre
16 mm
Description générale
Wedge shaped. Ideal for dissolving solids and mixing of sediments due to scraping action. Angular surface creates high turbulence even at low speeds.
Autres remarques
BR137826 (India)
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG