Z329223
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, oval
L 20 mm, diam. 10 mm
Synonyme(s) :
PTFE, Stirring rods
96,50 €
About This Item
96,50 €
Produits recommandés
Matériaux
PTFE-coated
oval
Fabricant/nom de marque
BRAND 137302
Longueur
20 mm
Diamètre
10 mm