Z327492
BRAND® graduated cylinders, PMP, blue scale
volume 2,000 mL
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
subdivision 20 mL
Fabricant/nom de marque
BRAND
Plage de mesure du volume
2,000 mL
Hauteur
535 mm