Z326364
BRAND® SILBERBRAND volumetric flask
volume 2,000 mL, accuracy: 0.9 mL
About This Item
Matériaux
borosilicate glass
Joint
joint ST/NS neck29/32
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class B DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, IN)
closure type PP Stopper
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
BRAND
Plage de mesure du volume
2,000 mL, accuracy: 0.9 mL
Capacité
2000 mL