Z323500
BRAND® SILBERBRAND burette, lateral stopcock
volume 25 mL, accuracy: ±0.05 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
169,00 €
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
About This Item
169,00 €
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Produits recommandés
Matériaux
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
Agence
according to DIN 12 700-3
Caractéristiques
subdivision 0.05 mL
Fabricant/nom de marque
BRAND 13566
Plage de mesure du volume
25 mL, accuracy: ±0.05 mL
Longueur
~800 mm
Volume
25 mL
Catégories apparentées
Description générale
PTFE valve spindle operates smoothly yet is tight, even without lubrication, so there is no grease residue on the burette. The valve spindle is replaceable. Tight seal without force, a gentle turn is all it takes to close the burette valve.