A propos de cet article
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
0.3%
pH
6.75-6.95 (25 °C)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Application
- Phagocytosis assay and puberty.
- Estrous cycle examinations.
- Staining, to differentiate neutrophils.
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wright Stain, Modified
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
91.4 °F - closed cup
flash_point_c
33 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
67-56-1