Documents
WH0346606M5
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MOGAT3 antibody produced in mouse
clone 3F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DC7, Anti-DGAT2L7, Anti-MGAT3, Anti-MGC119203, Anti-monoacylglycerol O-acyltransferase 3
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3F7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MOGAT3(346606)
Description générale
Acyl-CoA:monoacylglycerol acyltransferase (MOGAT; EC 2.3.1.22) catalyzes the synthesis of diacylglycerol from 2-monoacylglycerol and fatty acyl-CoA (Cheng et al., 2003 [PubMed 12618427]).[supplied by OMIM
Immunogène
MOGAT3 (NP_835470, 59 a.a. ~ 107 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
YLVWLYVDWDTPNQGGRRSEWIRNRAIWRQLRDYYPVKLVKTAELPPDR
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable