Principaux documents
WH0151354M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FAM84A antibody produced in mouse
clone 1C2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FLJ35392, Anti-NSE1
100 μG
490,00 €
490,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
100 μG
490,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
490,00 €
Check Cart for Availability
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1C2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FAM84A(151354)
Immunogène
NSE1 (AAH26346, 1 a.a. ~ 292 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MGNQLDRITHLNYSELPTGDPSGIEKDELRVGVAYFFSDDEEDLDERGQPDKFGVKAPPGCTPCPESPSRHHHHLLHQLVLNETQFSAFRGQECIFSKVSGGPQGADLSVYAVTALPALCEPGDLLELLWLQHAPEPPAPAPHWAVYVGGGQIIHLHQGEIRQDSLYEAGAANVGRVVNSWYRYRPLVAELVVQNACGHLGLKSEEICWTNSESFAAWCRFGKREFKAGGEVPAGTQPPQQQYYLKVHLGENKVHTARFHSLEDLIREKRRIDASGRLRVLQELADLVDDKE
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable