WH0119587M1
Monoclonal Anti-CPXM2 antibody produced in mouse
clone 3E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-UNQ676, Anti-carboxypeptidase X (M14 family), member 2
490,00 €
Date d'expédition estimée le15 mai 2025
About This Item
490,00 €
Date d'expédition estimée le15 mai 2025
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3E4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CPXM2(119587)
Immunogène
Sequence
DLQQWIEVDARRLTRFTGVITQGRNSLWLSDWVTSYKVMVSNDSHTWVTVKNGSGDMIFEGNSEKEIPVLNELPVPMVARYIRINPQSWF
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable