WH0080279M1
Monoclonal Anti-CDK5RAP3 antibody produced in mouse
clone 1G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-C53, Anti-CDK5 regulatory subunit associated protein 3, Anti-HSF27, Anti-IC53, Anti-MST016, Anti-OK/SWcl.114
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1G4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CDK5RAP3(80279)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MEDHQHVPIDIQTSKLLDWLVDRRHCSLKWQSLVLTIREKINAAIQDMPESEEIAQLLSGSYIHYFHCLRILDLLKGTEASTKNIFGRYSSQRMKDWQEIIALYEKDNTYLVELSSLLVRNVNYEIPSLKKQIAKCQQLQQEYSRKEEECQAGAAEMREQFYHSCKQYGITGENVRGELLALVKDLPSQLAEIGAAAQQSLGEAIDVYQASVGFVCESPTEQVLPMLRFVQKRGNSTVYEWRTGTEPSVVERPHLEELPEQVAEDAIDWGDFGVEAVSEGTDSGISAEAAGIDWGIFPESDSKDPGGDGIDWGDDAVALQITVLEAGTQAPEGVARGPDALTLLEYTETRNQFLDELMELEIFLAQRAVELSEEADVLSVSQFQLAPAILQGQTKEKMVTMVSVLEDLIGKLTSLQLQHLFMILASPRYVDRVTEFLQQKLKQSQLLALKKELMVQKQQEALEEQAALEPKLDLLLEKTKELQKLIEADISKRYSGRPVNLMGTSL
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable