Principaux documents
WH0080117M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ARL14 antibody produced in mouse
clone 2C8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ADP-ribosylation factor 7, Anti-FLJ22595
100 μG
490,00 €
490,00 €
Date d'expédition estimée le29 avril 2025
Changer de vue
100 μG
490,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
490,00 €
Date d'expédition estimée le29 avril 2025
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2C8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG1λ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ARL14(80117)
Immunogène
ARF7 (AAH34354, 1 a.a. ~ 192 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MGSLGSKNPQTKQAQVLLLGLDSAGKSTLLYKLKLAKDITTIPTIGFNVEMIELERNFSLTVWDVGGQEKMRTVWGCYCENTDGLVYVVDSTDKQRLEESQRQFEHILKNEHIKNVPVVLLANKQDMPGALTAEDITRMFKVKKLCSDRNWYVQPCCALTGEGLAQGFRKLTGFVKSHMKSRGDTLAFFKQN
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable