Key Documents
WH0079845M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RNF122 antibody produced in mouse
clone 5E5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FLJ12526, Anti-MGC126622, Anti-ring finger protein 122
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5E5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RNF122(79845)
Catégories apparentées
Description générale
The protein encoded by this gene contains a RING finger, a motif present in a variety of functionally distinct proteins and known to be involved in protein-protein and protein-DNA interactions. (provided by RefSeq)
Immunogène
RNF122 (NP_079063, 61 a.a. ~ 155 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SKLRNQAQSERYGYKEVVLKGDAKKLQLYGQTCAVCLEDFKGKDELGVLPCQHAFHRKCLVKWLEVRCVCPMCNKPIASPSEATQNIGILLDELV
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable