WH0079370M1
Monoclonal Anti-BCL2L14 antibody produced in mouse
clone 1F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-BCL2-like 14 (apoptosis facilitator), Anti-BCLG
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1F2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BCL2L14(79370)
Description générale
Immunogène
Sequence
MCSTSGCDLEEIPLDDDDLNTIEFKILAYYTRHHVFKSTPALFSPKLLRTRSLSQRGLGNCSANESWTEVSWPCRNSQSSEKAINLGKKKSSWKAFFGVVEKEDSQSTPAKVSAQGQRTLEYQDSHSQQWSRCLSNVEQCLEHEAVDPKVISIANRVAEIVYSWPPPQATQAGGFKSKEIFVTEGLSFQLQGHVPVASSSKKDEEEQILAKIVELLKYSGDQLERKLKKDKALMGHFQDGLSYSVFKTITDQVLMGVDPRGESEVKAQGFKAALVIDVTAKLTAIDNHPMNRVLGFGTKYLKENFSPWIQQHGGWEKILGISHEEVD
Forme physique
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable