WH0065991M5
Monoclonal Anti-FUNDC2 antibody produced in mouse
clone 2G12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DC44, Anti-FLJ33773, Anti-FUN14 domain containing 2, Anti-HCBP6, Anti-HCC3, Anti-MGC131676, Anti-MGC2495, Anti-PD03104
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2G12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FUNDC2(65991)
Catégories apparentées
Immunogène
Sequence
METSAPRAGSQVVATTARHSAAYRADPLRVSSRDKLTEMAASSQGNFEGNFESLDLAEFAKKQPWWRKLFGQESGPSAEKYSVATQLFIGGVTGWCTGFI
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable