Principaux documents
WH0064375M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZNFN1A4 antibody produced in mouse
clone 4E6, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-EOS, Anti-KIAA1782, Anti-zinc finger protein, subfamily 1A, 4 (Eos)
200 μL
490,00 €
490,00 €
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Changer de vue
200 μL
490,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
490,00 €
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4E6, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IKZF4(64375)
Description générale
Members of the Ikaros (ZNFN1A1; MIM 603023) family of transcription factors, which includes Eos, are expressed in lymphocytes and are implicated in the control of lymphoid development.[supplied by OMIM
Immunogène
IKZF4 (NP_071910, 2 a.a. ~ 108 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DSRYLQLQLYLPSCSLLQGSGDSSLEKEFLGAPVGPSVSTPNSQHSSPSRSLSANSIKVEMYSDEESSRLLGPDERLLEKDDSVIVEDSLSEPLGYCDGSGPEPHSP
Forme physique
Solution
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable