WH0057699M2
Monoclonal Anti-CPNE5 antibody produced in mouse
clone 2G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-COPN5, Anti-CPN5, Anti-DKFZp666C234, Anti-KIAA1599, Anti-copine V
490,00 €
About This Item
490,00 €
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2G4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CPNE5(57699)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
RVSHEFPLNGNQENPSCCGIDGILEAYHRSLRTVQLYGPTNFAPVVTHVARNAAAVQD
Forme physique
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable