WH0057551M1
Monoclonal Anti-TAOK1 antibody produced in mouse
clone 4E12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FLJ14314, Anti-KIAA1361, Anti-MAP3K16, Anti-MARKK, Anti-PSK2, Anti-TAO kinase 1
417,00 €
About This Item
417,00 €
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4E12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG3κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TAOK1(57551)
Catégories apparentées
Immunogène
Sequence
LSNLSPEAFSHSYPGASGWSHNPTGGPGPHWGHPMGGPPQAWGHPMQGGPQPWGHPSGPMQGVPRGSSMGVRNSPQALRRTASGGRTEQGMSRSTSVTSQISNGSHMSYT
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable