WH0057126M1
Monoclonal Anti-CD177 antibody produced in mouse
clone 4C4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CD177 antigen, Anti-HNA2A, Anti-NB1, Anti-PRV1
417,00 €
About This Item
417,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4C4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD177(57126)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
ALLCQFGTVQHVWKVSDLPRQWTPKNTSCDSGLGCQDTLMLIESGPQVSLVLSKGCTEAKDQEPRVTEHRMGPGLSLISYTFVCRQEDFCNNLVNSLPLW
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable