WH0056731M1
Monoclonal Anti-SLC2A4RG antibody produced in mouse
clone 5D2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-GEF, Anti-HDBP1, Anti-SLC2A4 regulator, Anti-Si12
490,00 €
About This Item
490,00 €
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5D2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC2A4RG(56731)
Description générale
Immunogène
Sequence
EAAHFLFGEPTLRKRKSPAQVMFQCLWKSCGKVLSTASAMQRHIRLVHLGRQAEPEQSDGEEDFYYTELDVGVDTLTDGLSSLTPVSPTASM
Forme physique
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable