WH0054708M6
Monoclonal Anti-MARCH5 antibody produced in mouse
clone 3C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FLJ20445, Anti-Membrane-associated ring finger (C3HC4) 5, Anti-RNF153
490,00 €
Date d'expédition estimée le01 mai 2025
About This Item
490,00 €
Date d'expédition estimée le01 mai 2025
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3C3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MARCH5(54708)
Description générale
Immunogène
Sequence
MPDQALQQMLDRSCWVCFATDEDDRTAEWVRPCRCRGSTKWVHQACLQRWVDEKQRGNSTARVACPQCNAEYLIVFPKLGPVVYVLDLADRLISK
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable