WH0051655M1
Monoclonal Anti-RASD1 antibody produced in mouse
clone 2D12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-AGS1, Anti-DEXRAS1, Anti-MGC:26290, Anti-RAS, dexamethasone-induced 1
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2D12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RASD1(51655)
Description générale
Immunogène
Sequence
MKLAAMIKKMCPSDSELSIPAKNCYRMVILGSSKVGKTAIVSRFLTGRFEDAYTPTIEDFHRKFYSIRGEVYQLDILDTSGNHPFPAMRRLSILTGDVFILVFSLDNRDS
Forme physique
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable