Principaux documents
WH0027111M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SDCBP2 antibody produced in mouse
clone 3E8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-SITAC18, Anti-ST2, Anti-syndecan binding protein (syntenin) 2
50 μG
490,00 €
490,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
50 μG
490,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
490,00 €
Check Cart for Availability
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3E8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SDCBP2(27111)
Immunogène
SDCBP2 (AAH02727, 1 a.a. ~ 292 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSSLYPSLEDLKVDQAIQAQVRASPKMPALPVQATAISPPPVLYPNLAELENYMGLSLSSQEVQESLLQIPEGDSTAVSGPGPGQMVAPVTGYSLGVRRAEIKPGVREIHLCKDERGKTGLRLRKVDQGLFVQLVQANTPASLVGLRFGDQLLQIDGRDCAGWSSHKAHQVVKKASGDKIVVVVRDRPFQRTVTMHKDSMGHVGFVIKKGKIVSLVKGSSAARNGLLTNHYVCEVDGQNVIGLKDKKIMEILATAGNVVTLTIIPSVIYEHMVKKLPPVLLHHTMDHSIPDA
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable