WH0025861M2
Monoclonal Anti-DFNB31 antibody produced in mouse
clone 1D9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CIP98, Anti-DKFZP434N014, Anti-KIAA1526, Anti-RP119M16.1, Anti-WHRN, Anti-deafness, autosomal recessive 31
490,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025
About This Item
490,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1D9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DFNB31(25861)
Description générale
Immunogène
Sequence
GLLEPTSTLVRVKKSAATLGIAIEGGANTRQPLPRIVTIQRGGSAHNCGQLKVGHVILEVNGLTLRGKEHREAARIIAEAFKTKDRDYIDFLVTEFNVML
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable