WH0025836M1
Monoclonal Anti-NIPBL antibody produced in mouse
clone 3B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CDLS, Anti-DKFZp434L1319, Anti-FLJ11203, Anti-FLJ12597, Anti-FLJ13354, Anti-FLJ13648, Anti-FLJ44854, Anti-IDN3, Anti-IDN3B, Anti-Nipped-B homolog (Drosophila)
490,00 €
About This Item
490,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3B9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NIPBL(25836)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
FHPKQTLDFLRSDMANSKITEEVKRSIVKQYLDFKLLMEHLDPDEEEEEGEVSASTNARNKAITSLLGGGSPKNNTAAETEDDESDGEDRGGGTSGVRRRRSQRISQRIT
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable